Merck
09014
Sigma-Aldrich
DAR-1
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
别名:
4,5-二氨基-N,N,N′,N′-四乙基罗丹明, 4,5-二氨基罗丹明 B
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H32N4O3
分子量:
472.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
产品线
BioReagent
方案
≥97.0% (HPCE)
表单
powder
荧光
λex 566 nm; λem 586 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
适用性
suitable for fluorescence
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-19-23(15-17)34-24-16-18(32(7-3)8-4)10-12-20(24)28(19)21-13-14-22(29)26(30)25(21)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
InChI key
LFXDWSUQAVSSJH-UHFFFAOYSA-N
应用
适合作为荧光 NO 传感器
其他说明
基于罗丹明发色团的一氧化氮(NO) 敏感荧光指示剂; LOD 在 10 nM 区域内; 它比相应的荧光素衍生物(DAF,货号 41524)更耐光,发射波长更长
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
H. Kojima et al.
Tetrahedron Letters, 41, 69-69 (2000)
商品
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。