生物源
Clostridium histolyticum
品質等級
種類
Type VIII
形狀
powder
比活性
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
分子量
68-125 kDa
適合性
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV)
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用于制备动脉组织研究晚期糖基化终产物(AGE),与其他蛋白酶一起用于分解人类肿瘤、小鼠肾脏、人脑、肺上皮细胞等多种组织。在肝脏和肾脏的灌注研究中,胰腺的消化和非实质肝细胞的分离。用于从大鼠肝脏中制备活肝细胞和从大鼠脂肪组织中分离脂肪细胞
生化/生理作用
單位定義
分析報告
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
在测定胶原酶活性时,使用N-(3-[2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala在345nm处进行连续分光光度法测定。胶原酶水解胶原肽键。