Merck
胶原酶
胶原酶瓶
胶原酶是一种内肽酶,可在生理 pH 值和温度条件下有效分解胶原蛋白的肽键区域。作为一种蛋白质,它对 pH 值、温度和其他一些可能导致蛋白质变性的因素高度敏感。胶原酶的活性、构象和特性受外部因素的影响很大。
胶原酶有多种不同类型,如 I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、XI型,以及一种肝细胞专用的胶原酶。 溶组织梭菌 产生的的胶原酶可分为 6 种,即α、β、γ、δ、ε和ζ。它是一种重要的催化剂,广泛应用于干细胞生物学、 癌症研究免疫学
用于细胞/组织分离的胶原酶
胶原酶被广泛应用于科学研究,它可以降解皮肤、血管、肌腱和骨骼中的胶原蛋白,从而分离细胞或组织。根据需要分离的特定细胞或组织类型来选择不同的胶原酶。I 型胶原酶适用于分离脂肪、肺、上皮和肾上腺组织细胞。II 型胶原酶是分离肝脏、甲状腺、骨骼、心脏和唾液腺组织的理想选择。IV 型胶原酶可分解多种组织,V 型适用于胰岛组织分离,将结缔组织分离成单细胞。胶原酶分解法是培养小鼠肾脏、成人和胎儿大脑组织的理想方法。
用于细胞培养的胶原酶
胶原酶性质温和,使用时无需搅动,在合适的温度和 pH 值条件下就能很好地分离组织。因此它 是培养小鼠肾脏、人类成人和胎儿大脑、人类肿瘤和上皮组织的理想选择。
用作治疗药物的胶原酶
胶原酶在各种临床应用中也发挥着重要作用,包括治疗腰椎间盘和坐骨神经问题、创伤、类风湿性关节炎和骨关节炎。