生物源
Clostridium histolyticum
品質等級
形狀
powder
比活性
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
分子量
68-130 kDa
技術
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
溶解度
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
適合性
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
應用
diagnostic assay manufacturing
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 制备用于消化肿瘤组织的胶原酶溶液
- 作为磷酸盐缓冲生理盐水的补充剂用于消化已切除的肠系膜脂肪组织
- 作为罗斯韦尔公园纪念研究所1640培养基(RPMI-1640)的补充剂用于消化结肠段
- 用于消化子宫内膜组织
- 制备用于消化去被膜的睾丸的酶A和酶B。
适用于制备用于测序的单细胞悬液。
生化/生理作用
注意
單位定義
準備報告
该产品还含有梭菌蛋白酶、中性蛋白酶和胰蛋白酶活性。
也與該產品經常一起購買
基底
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
可生成组织和干细胞来源3D脑、胃肠道、肺和癌症肿瘤类器官模型的类器官培养产品。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
实验方案
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
在测定胶原酶活性时,使用N-(3-[2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala在345nm处进行连续分光光度法测定。胶原酶水解胶原肽键。