产品名称
抑肽酶 来源于牛肺, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
生物来源
bovine lung
质量水平
产品线
BioReagent
表单
lyophilized powder
比活
3-8 TIU/mg solid
分子量
~6,500
技术
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 5 mg/mL
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
基因信息
cow ... PTI(404172)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
单位定义
制备说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
实验方案
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
抑肽酶是一种牛胰蛋白酶抑制剂。在测定抑肽酶活性时,该测定使用了在405 nm下的连续分光光度法进行测定。