Merck
A3782
Sigma-Aldrich
白蛋白 来源于人类血清
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
别名:
HSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
生物源
human
化驗
≥99% (agarose gel electrophoresis)
形狀
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
技術
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
雜質
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
≤0.1% Fatty acids
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI 密鑰
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ALB(213)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
白蛋白在肝脏中产生,是血浆中丰度最高的蛋白质。
已确知白蛋白为脂肪酸(FA)载体(一般的白蛋白产品仍然结合少量脂肪酸)。由于不同细胞株对于脂肪酸的敏感度并不相同,在细胞培养中控制特定脂肪酸含量因而显得较为重要。无脂肪酸人血清白蛋白(HSA)适合必需严控特定脂肪酸含量的细胞培养研究,使研究人员可根据实验细胞株性质选用特定的脂肪酸。在细胞培养中无脂肪酸白蛋白还可为特定脂肪酸提供最佳和最多的结合位点。无脂肪酸HSA还可解决非无脂肪酸HSA潜在的内源性脂肪酸问题。
白蛋白是人体中最丰富的血浆蛋白。白蛋白转换可见于患有缺铁性贫血的婴儿。血清白蛋白是肝病可靠的预后指标。白蛋白的氧化损伤与晚期肝病有关。
白蛋白在免疫分析和免疫检测程序中广泛用作封闭剂和抗体稀释载体蛋白。认识到人血清白蛋白(HSA)中存在潜在的少量内源性球蛋白/IgG十分重要,因为这些少量球蛋白/IgG在免疫检测中会成为可结合二抗的抗原(而干扰检测)。本品经过极低球蛋白含量/基本无球蛋白的测试。
應用
来自人血清的白蛋白已用在葡萄糖溶液中制备糖化人血清白蛋白(gHSA)。它也已用在研究中评估表面纳米形貌和化学成分对血液相容性的影响。
白蛋白用于测试其对头孢托仑对耐青霉素的肺炎链球菌的体外杀菌活性的影响。 它已在临床上用于严重和经常危及生命的情况,例如由于外伤、烧伤和手术引起的休克和失血。它也用于测试非酶糖基化对人血清白蛋白解折叠的影响。
生化/生理作用
血清白蛋白可作为类固醇、脂肪酸和甲状腺激素的载体蛋白,对调节血液的胶体渗透压至关重要。研究还发现白蛋白可结合外源物质,特别是药物(例如布洛芬、华法林),并强烈影响其药代动力学。导致白蛋白氧化还原状态变化的氧化应激对其生理功能具有广泛的影响。
特點和優勢
  • 无脂肪酸/极低脂肪酸含量
  • 无球蛋白/极低球蛋白含量
其他說明
更多信息参见人血清白蛋白
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Fibrillation and Polymorphism of Human Serum Albumin
Bio-nanoimaging, 77(2), 345-362 (2014)
Claudio Dalvit et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 55(2), 106-114 (2016-08-16)
Ligand-based
Competitive adsorption of fibrinogen and albumin and blood platelet adhesion on surfaces modified with nanoparticles and/or PEO
Nonckreman C J, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 77(2), 139-149 (2010)
Isabel Correia et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(16), 2062-2084 (2017-06-27)
[VO(acac)
Coordination ability and biological activity of a naringenin thiosemicarbazone.
Katarzyna Brodowska et al.
Journal of inorganic biochemistry, 165, 36-48 (2016-10-21)
商品
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。
Lipid Induced Insulin Resistance
脂肪组织中的胰岛素耐受性减少了循环游离脂肪酸的摄入,并增加了脂肪酶对储存甘油三酯的水解。了解与胰岛素耐受性相关的激素、细胞因子和脂肪因子。