Merck
A8481
Sigma-Aldrich
抗-γ- 肌动蛋白抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone 2-2.1.14.17, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗-ACTG1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2-2.1.14.17, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43 kDa
物種活性
mouse, chicken, canine, bovine, human, hamster
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of 3T3 cells
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... ACTG1(404122)
chicken ... ACTG1(415296)
human ... ACTG1(71)
mouse ... Actg1(11465)
一般說明
γ-肌动蛋白主要存在于正常肌肉的肌膜而较少存在于网状结构中。γ-肌动蛋白水平的增加与肌营养不良蛋白的丢失、后续的细胞信号转导以及基因表达缺陷有关。
抗-γ-肌动蛋白单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)是由小鼠骨髓瘤细胞(NS1)和来自BALB /c小鼠的脾细胞融合产生的2-2.1.14.17杂交瘤生成的。肌动蛋白是最保守的真核蛋白之一,在哺乳动物鸟类中至少表达6种异构体。肌动蛋白异构体显示出超过90%的整体序列同源性,但在其18个NH2-末端残基中只有50-60%的同源性。肌动蛋白组成了约15%的总蛋白。它以球状和丝状的形式存在。
特異性
抗-γ-肌动蛋白抗体可识别人、牛、犬、小鼠、仓鼠和鸡的γ-肌动蛋白。
應用
对来自人Jurkat T白血病细胞的蛋白裂解物进行蛋白质免疫印迹,并使用小鼠抗肌动蛋白(AC-40)单克隆抗体进行检测,以确保等量上样。
小鼠单克隆抗γ肌动蛋白抗体可用于免疫荧光测定。该抗体还可用于ELISA、IHC 和蛋白质印迹分析。
抗-γ-肌动蛋白小鼠单克隆抗体已被用于:
  • 免疫荧光
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA)
  • 蛋白质印迹
  • 免疫组织化学
生化/生理作用
参与细胞运动的两种主要细胞骨架蛋白是肌动蛋白和肌球蛋白。肌动蛋白在微丝系统中起重要作用。它会参与肌肉的收缩和基因调控。肌动蛋白和肌球蛋白是许多细胞类型的组成部分,它们参与了无数的细胞过程,包括运动、分泌、细胞质流动、吞噬和细胞分裂。γ-肌动蛋白水平的增加与肌营养不良蛋白的丢失、后续的细胞信号转导以及基因表达缺陷有关。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
其他說明
想要查看肌动蛋白抗体选择指南,请访问 www.sigmaaldrich.com/actin
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Cell damage-induced conformational changes of the pro-apoptotic protein Bak in vivo precede the onset of apoptosis.
Griffiths, GJ.
Cell, 144, 903-914 (1999)
Emily E Stackpole et al.
Biology open, 8(8) (2019-08-23)
RNA-binding proteins (RBPs) function in higher-order assemblages such as RNA granules to regulate RNA localization and translation. The Fragile X homolog FXR2P is an RBP essential for formation of neuronal Fragile X granules that associate with axonal mRNA and ribosomes
Actin, Myosin, and Cell Movement
The Cell: A Molecular Approach (2000)
Cytoplasmic gamma-actin contributes to a compensatory remodeling response in dystrophin-deficient muscle
Hanft LM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(14), 5385-5390 (2006)
Jianguo Sun et al.
OncoTargets and therapy, 12, 3019-3030 (2019-05-23)
Background: Cancer metastasis is the leading cause of cancer-related death in breast cancer. However, our understanding of its mechanisms is still limited. At this study, the biological roles and clinical significance of NRF3 (NFE2L3, nuclear factor, Erythroid 2 Like 3)