抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
B-5-1-2, monoclonal
分子量
antigen ~50 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
加強驗證
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:4,000 using human fibroblast cell extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特異性
免疫原
應用
- 免疫荧光分析
- 蛋白质印迹/免疫印迹
- 电子显微镜下的细胞免疫标记
生化/生理作用
α-微管蛋白是细胞骨架蛋白的关键调节因子。它可介导细胞的发育阶段,如增殖、迁移、信号转导,并可保持细胞的形状。α-微管蛋白控制由微管介导的运输、信号转导和细胞张力的调节。编码的蛋白质与癌症的发生和进展相关。α-微管蛋白乙酰化可增强乳腺癌的转移性。TUBA4A中的突变与各种癌症进程相关,例如口腔癌、乳腺癌、直肠癌、肺癌和前列腺癌。此外,TUBA4A的变异可导致偶发性肌萎缩侧索硬化症(ALS)。
微管在细胞有丝分裂、胞内运输、鞭毛运动和细胞骨架中起着结构和活动的作用。
外觀
儲存和穩定性
其他說明
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.