主要文件
H0900000
人白蛋白
for electrophoresis BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
白蛋白 来源于人类血清, HSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
制造商/商品名称
EDQM
杂质
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。 如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
人白蛋白EP 参考标准品设计用于欧洲药典规定的实验室测试。
生化/生理作用
白蛋白是可发现于动物的体液和组织及部分植物的种子中的一类可溶性单体蛋白。 血清白蛋白可作为类固醇、脂肪酸和甲状腺激素的载体蛋白。 血清白蛋白在调节血液的胶体渗透压方面也是至关重要的。
血清白蛋白可作为类固醇、脂肪酸和甲状腺激素的载体蛋白,对调节血液的胶体渗透压至关重要。研究还发现白蛋白可结合外源物质,特别是药物(例如布洛芬、华法林),并强烈影响其药代动力学。导致白蛋白氧化还原状态变化的氧化应激对其生理功能具有广泛的影响。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
更多信息参见人血清白蛋白
可能适用相应的销售限制。
免责声明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tilde Andersson et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 571578-571578 (2020-12-18)
Stapylococcus aureus is a common infectious agent in e.g. sepsis, associated with both high mortality rates and severe long-term effects. The cytolytic protein α-hemolysin has repeatedly been shown to enhance the virulence of S. aureus. Combined with an unhindered spread