Merck
A111040
Sigma-Aldrich
DMT-dA (bz) 亚磷酰胺
configured for MerMade
别名:
DMT-dA(bz)酰胺, N-苯甲酰基-5′-O- [双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2′-脱氧腺苷,3′-[2-氰基乙基N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], N6-苯甲酰基-5'′-O-(4,4′-二甲氧基三苯甲基)-2′-脱氧腺苷-3′-O-[O-(2-氰基乙基)-N,N'-二异丙基亚]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H52N7O7P
CAS号:
分子量:
857.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
生物来源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
质量水平
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder or granules
技术
oligo synthesis: suitable
杂质
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
颜色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for MerMade
核苷分析
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChI key
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Proligo′s DNA 磷酰胺由于其高偶联效率而得到高产量和高质量的寡核苷酸。自动化寡核苷酸合成的脱保护步骤对合成时间和最终产品质量有重要影响。外环胺官能团由苯甲酰基(dA(bz)和dC(bz))或异丁酰基(dG(ib))保护。DNA 磷酰胺的关键特征:
  • 对于标准碱基保护的寡核苷酸,建议的切割和脱保护条件是在 55 °C C下 8 小时,或在室温下使用浓氨溶液 24 小时
  • Proligo′s DNA 磷酰胺的高偶联效率因而得到高产量和高质量的寡核苷酸
该产品属于 MerMade 合成器。
包装
A111040-1G带28-400盖的1盎司瓶封装
A111040-10G带28-400盖的8盎司瓶封装
A111040-6x5G带28-400盖的8盎司瓶封装
A111040-6x10G带28-400盖的8盎司瓶封装
A111040-20x10G带GL 45的1L瓶封装
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)