Merck
M403000
Sigma-Aldrich
CUTAG CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
别名:
CUTAG CPG
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.51
品質等級
產品線
Proligo Reagents
形狀
solid
孔徑
1000 Å
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Proligo试剂公司的CUTAG CPG是一种通用CPG,即包含一个通用连接器(“UnyLinker”)。在任何寡核苷酸序列的合成过程中,它都可以作为传统核苷负载CPG的替代品,而不考虑3’-端核苷。CUTAG CPG可以在标准条件和试剂下使用核苷负载CPG合成寡核苷酸。使用Proligo试剂CUTAG CPG制备寡核苷酸的关键区别是要合成的寡核苷酸的3’-碱基没有连接到载体上。该碱基需要在CUTAG支架上的初始合成周期中纳入。
特點和優勢
CUTAG CPG可以替代所有传统的DNA和RNA载体。它与文献中描述的大多数寡核苷酸修饰剂兼容,因此也可用于生产3’-修饰或硫代寡核苷酸。
法律資訊
本产品受美国专利7,202,264项专利保护,专利为Isis Pharmaceuticals, Inc所有。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)