Merck
C113000
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)亚磷酰胺
≥99.0% (reversed phase HPLC)
别名:
N-乙酰基-5′-O-[双(4-甲氧基苯基)苯基甲基] -2′-脱氧胞苷,3′-[2-氰基乙基N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], N4-乙酰基-5′-O-(4,4′-二甲氧基三苯甲基)-2′-脱氧胞苷-3′-O-[O-(2-氰基乙基)-N,N′-二异丙基亚]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H50N5O8P
分子量:
771.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
生物来源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
质量水平
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder
分子量
771.85 g/mol
包装
pkg of 6 × 10 g C113000-6x10G (16 oz Bottle)
技术
oligo synthesis: suitable
颜色
white to off-white
溶解性
water: insoluble
λ
conforms (UV/VIS Identity)
核苷分析
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Proligo′s DNA 磷酰胺由于其高偶联效率而得到高产量和高质量的寡核苷酸。自动化寡核苷酸合成的脱保护步骤对合成时间和最终产品质量有重要影响。DMT-dC(ac)磷酰胺是一种受乙酰基保护的DNA磷酰胺,用于快速脱保护化学和高纯度寡核苷酸的快速高产率合成。 适用MerMade合成仪。
特点和优势
dC(ac)的主要特点:
  • 超快脱保护:用AMA试剂在65°C下处理10分钟
  • 寡核苷酸合成中的关键成分
  • 快速去保护化学的行业标准
  • 使用AMA去保护方法,无需更改
  • 一致的批次间高纯度和性能
  • 在经过认证的ISO 9001质量体系下生产
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)