生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder or granules
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
核苷譜
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChI 密鑰
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- 对于标准碱基保护寡核苷酸,建议的切割和脱保护条件为采用浓缩氨水,在55°C反应8小时或室温24小时
- Proligo′s DNA亚磷酰胺的高偶联效率有助于得到高产、高质量的寡核苷酸适用ABI合成仪。
水污染物質分類(WGK)
WGK 1