product name
溶葡球菌酶 来源于溶葡萄球菌, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
生物源
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
≥500 units/mg protein
分子量
25 kDa
成份
Protein, 50-70% biuret
包裝
pkg of (sold on basis of mg protein)
溶解度
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
應用
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
作用方式
cell wall synthesis | interferes
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
活性最佳pH:约 7.5
單位定義
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
的GenElute™细菌基因组DNA试剂盒提供了一种从细菌中分离纯基因组DNA的简便方法。
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.