生物来源
bacterial (Streptomyces globisporus)
质量水平
表单
lyophilized powder
比活
≥4000 units/mg protein (biuret)
分子量
23 kDa
浓度
≥40% protein
适用性
suitable for cell lysis
应用
diagnostic assay manufacturing
运输
wet ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control
应用
为从细菌分离中易于降解的生物分子和RNA提供了温和的细胞裂解。 它已可用于形成球状体以分离DNA。
生化/生理作用
变溶菌素可切开细菌细胞壁中肽聚糖-多糖聚合物的β-N-乙酰胞壁酸-(1→4)-N-乙酰葡糖胺的连键。可裂解李斯特菌和其他革兰氏阳性菌,如乳杆菌属和乳球菌属。
变溶菌素是一种N-乙酰胞壁质酶。同溶菌酶一样是一种胞壁水解酶,可切开细菌细胞壁中肽聚糖-多糖聚合物的β-N-乙酰胞壁酸-(1→4)-N-乙酰葡糖胺的连键。其羧基末端部分参与识别和结合独特的细胞壁聚合物。变溶菌素可裂解李斯特菌和其他革兰氏阳性菌,如乳杆菌属和乳球菌属。
单位定义
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
外形
Lyophilized powder containing Ficoll® and sodium succinate buffer salts
法律信息
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)