Merck
SRE0053
Sigma-Aldrich
溶葡球菌酶 来源于溶葡萄球菌
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
别名:
甘氨酰-甘氨酸内肽酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.32
生物来源
bacterial (Staphylococcus sp.)
质量水平
表单
lyophilized powder
比活
≥500 units/mg protein
分子量
26,926 Da
组成
protein, 50-70% biuret
包装
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
浓度
50—70% protein
适用性
suitable for microbiological tests
应用
diagnostic assay manufacturing
运输
wet ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
溶葡萄球菌素是一种双甘氨肽内肽酶。它是一种重要的抗菌酶。
生化/生理作用
溶葡萄球菌素具有裂解活的和热灭活的金黄色葡萄球菌细胞的能力。它是葡萄球菌的主要抗菌剂之一。溶葡萄球菌素可裂解葡萄球菌细胞壁中的交联五甘氨酸桥(pentaglycine bridge)。因此,它是一种抗葡萄球菌治疗剂。
溶葡萄球菌素是一种分子量约为25 kDa的锌内肽酶。 由于溶葡萄球菌酶能裂解 葡萄球菌 类细胞壁肽聚糖层中的聚甘氨酸交联键,它已被发现可用于细胞裂解,并具有潜在的抗菌治疗作用。
活性最佳pH:约 7.5
单位定义
一个单位在37°C 和 pH 7.5 条件下,在 6.0ml 反应混合物中可使金黄色葡萄球菌细胞悬浮液的浊度(A620)在 10 分钟内由 0.250 降至 0.125。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lysostaphin: a new bacteriolytic agent for the Staphylococcus
Schindler, Ch A and Schuhardt, VT
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 51(3), 414-421 (1964)
Lysostaphin disrupts Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms on artificial surfaces
Wu J A, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(11), 3407-3414 (2003)