生物源
chicken egg white
品質等級
200
300
形狀
powder or granules
比活性
≥39,000 units/mg protein
分子量
single-chain 14.3 kDa
成份
, ≥90%
技術
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
UniProt登錄號
應用
cell analysis
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
chicken ... LYZ(396218)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
该酶在广泛的pH范围(6.0至9.0)内具有活性。pH值为6.2时,可在更广的离子强度范围(0.02至0.100 M)观察到最大活性,而pH值为9.2时为0.01至0.06 M。
特點和優勢
單位定義
其他說明
也與該產品經常一起購買
基底
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
实验方案
该酶速率测定可用于溶菌酶产物。它不适用于在测定在琼脂糖上的重组型或不溶性溶菌酶。
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门