等级
for molecular biology
方案
9-11 mg/mL
表单
solution
浓度
10.0 ± 1.0 mg/mL in H2O
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
单链脱氧核糖核酸(鲑鱼睾丸来源)是单链模板DNA的即用型溶液,从鲑鱼睾丸分离得到,质量高、经过超声处理。。
应用
单链脱氧核糖核酸(鲑鱼睾丸来源),用于/用作:
- 大鼠大脑、人肾切片 和肾活检组织的原位杂交组化研究
- 绘制 DNA 标准曲线
- Southern杂交和 Northern杂交的预杂交溶液
- 稀释 cDNA
- 荧光原位杂交(FISH)
- ChIP 分析
- 标准品,通过高效液相色谱分析基因组DNA降解的核苷
- FISH 杂交溶液的成分
- 对照品,用于不同细菌种间的 DNA-DNA杂交实验
- 在荧光 原位 杂交(FISH)中沉淀探针
许多因素有助于提高核酸杂交的信噪比。 这些因素包括溶剂(甲酰胺)的存在、杂交温度、杂交长度、杂交溶液体积、搅拌程度和方法、封闭剂的使用、探针浓度和比活性、使用分子试剂提高核酸重缔合的速率以及在洗涤膜的严格程度。
为了减少探针与基质的任何非特异性杂交,必须使用封闭剂。 通常,使用封闭试剂、去污剂以及变性片段化DNA的组合来实现此目的。 Sigma提供来自多种物种的超声处理的变性DNA,可用作Northern和Southern印迹以及其他核酸杂交技术的封闭剂。
为了减少探针与基质的任何非特异性杂交,必须使用封闭剂。 通常,使用封闭试剂、去污剂以及变性片段化DNA的组合来实现此目的。 Sigma提供来自多种物种的超声处理的变性DNA,可用作Northern和Southern印迹以及其他核酸杂交技术的封闭剂。
适合用作Northern和Southern印迹的封闭剂。
适合用作Southern杂交的封闭剂。
制备说明
该DNA经过酚-氯仿提取、乙醇沉淀和超声处理产生单链片段,其与587和831碱基对标记片段共迁移。
其他说明
溶液中的DNA在室温下放置后将退火,因此,建议将溶液煮沸10分钟,然后在使用前在冰上冷却至少5分钟。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Rune Thomsen et al.
PloS one, 8(8), e72110-e72110 (2013-08-31)
The intermediate filament network of astrocytes includes Glial fibrillary acidic protein (Gfap) as a major component. Gfap mRNA is alternatively spliced resulting in generation of different protein isoforms where Gfapα is the most predominant isoform. The Gfapδ isoform is expressed
XY aneuploidy rate in sperm of two ?minor? breeds of cattle (Bos taurus) by using dual color fluorescent in situ hybridization (FISH)
Pauciullo, Alfredo, et al
Theriogenology, 688-695 (2010)
Similar rates of chromosomal aberrant secondary oocytes in two indigenous cattle (Bos taurus) breeds as determined by dual-color FISH
Pauciullo, Alfredo, et al
Theriogenology, 675-683 (2012)
Frequency of aneuploidy in in vitro-matured MII oocytes and corresponding first polar bodies in two dairy cattle (Bos taurus) breeds as determined by dual-color fluorescent in situ hybridization
Nicodemo, D., et al
Theriogenology, 523-529 (2010)
Jeffrey A Hodson et al.
Nucleic acids research, 31(21), e134-e134 (2003-10-25)
In this paper we report the construction of a Schizosaccharomyces pombe strain that facilitates analysis of replicating DNA. The strain co-expresses the Herpes simplex virus thymidine kinase gene (hsv-tk) and a human equilibrative nucleoside transporter (hENT1). The double integrant efficiently
商品
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
可用的荧光原位杂交(FISH)过程、试剂和设备。