Merck
650560
Sigma-Aldrich
丁基甲基醚
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
别名:
MTBE, 甲基叔丁基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCH3
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730942
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.07
等級
HPLC Plus
for residue analysis
品質等級
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
4.05 psi
化驗
99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.02% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸發殘留物
≤0.0001%
鹵化殘基
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
折射率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
應用
food and beverages
SMILES 字串
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI 密鑰
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
叔丁基甲基醚是一种汽油添加剂。测试了其通过丙烷氧化细菌菌株进行的氧化降解。在多个pH、温度、氧化剂浓度和离子强度水平下研究了其热辅助过硫酸盐氧化的动力学。其生物降解符合准一级衰变模型,对其准一级速率常数进行了评估。MTBE可通过甲醇和异丁烯之间的酸催化反应合成。研究表明,MTBE的加入增加了丙烯聚合过程中停流法测得的活性位点数。
應用
适用于HPLC、分光光度法、环境检测
其他說明
Pure-Pac® II容器需要Micromatic MacroValve耦合器(Z560723)来分配溶剂。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-18.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-28 °C - closed cup
访问文档库
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)