Merck
717185
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
product name
硅胶, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
等級
technical grade
technical (grade)
形狀
powder
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
LPLC: suitable
表面積
≥480 m2/g , approx.
基質
Silica
基質活性組
silica
粒徑
230-400 mesh
40-63 μm
孔徑
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
硅胶可作为固定相材料用于薄层色谱技术,该技术用于监测用二碘化钐-水(SmI2-H2O)由Meldrum′s酸合成3-羟基酸。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum?s acids using SmI2-H2O.
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970?977-970?977 (2012)
相关内容
低压液相色谱(LPLC)是一种低压运行色谱技术,通过泵作用将流动相输送到包含固定相的色谱柱上。
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.