product name
乙腈, anhydrous, 99.8%
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
973 °F
expl. lim.
16 %
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
雜質
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0005%
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解度
water: soluble (completely)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 1,2-叠氮基醇和1,2-叠氮基胺,由叠氮化钠通过氯化铈(III)辅助的环氧化物和氮丙啶开环。
- 在钯催化剂存在的情况下通过烯烃的氧化芳基烷基化得到含有偶氮基的吲哚酮。
它还可用作合成反应物:
- 双(二苯基膦基)乙腈,通过与正丁基锂反应以及随后与氯二苯基膦反应。
- β-乙酰氨基酮,通过在氯化 II)钴的存在下与酮类或酮酯类和醛类的偶联反应。
包裝
也與該產品經常一起購買
建議使用防濺手套
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.