蒸汽密度
5.8 (vs air)
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
>99% (titration)
形狀
solid
技術
cell culture | plant: suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
实验方案
将 1.58 g 硫代硫酸钠溶于 100 mL 水中,配制 0.1 M 硫代硫酸钠 (STS)原液。将 1.7g 硝酸银溶于 100 mL 水中,配制 0.1 M 硝酸银原液。用于制备 STS 前,将原液储存在阴暗处。
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.