API类
phosphatidylethanolamine
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3