Merck
P7443
Sigma-Aldrich
L-α-磷脂酰胆碱
from soybean, ≥99% (TLC), lyophilized powder
别名:
1,2-二酰基-sn-甘油-3-胆碱磷酸, 3-sn-磷脂酰胆碱, L-α-卵磷脂, Azolectin, PC
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
Beilstein:
5209585
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
生物源
soybean
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
lyophilized powder
官能基
phospholipid
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI 密鑰
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-α-胆碱(PC)是一种带有甘油骨架的不对称分子,天然存在于蛋黄的卵磷脂中。它是一种磷酸酯,是哺乳细胞中主要的胆碱来源。它对于肝细胞低密度脂蛋白分泌至关重要。它在乙酰胆碱合成中有很重要的作用,能够营养大脑。PC在脂质和脂蛋白代谢中至关重要。PC生物合成途径酶缺陷会导致一系列代谢疾病。细胞内肝脏PC和磷脂酰乙醇胺(PE)比例会导致病理生理性非酒精脂肪疾病(NAFLD)。它具有抗炎症功能,对于治疗炎症性肠炎很有效。PC治疗法能够有效治疗良性对称性脂肪瘤病。
應用
L-α-胆碱可以用于:
  • 脂质体制备
  • 可用作稳定剂溶液组分,制备分散姜黄素亚微米颗粒(CSP)
  • 作为免血清组分替代全血细胞
生化/生理作用
脑磷脂脑中的主要结构磷脂,包含脂肪总量的约15%;主要局限于灰质。
包裝
在氩气下包装
準備報告
制备参照 Singleton, W.S. 等人刊登于 J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965) 的工艺,并加以改进。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Christopher B Lee et al.
Plant physiology, 149(2), 791-802 (2008-12-23)
As pollen tubes grow toward the ovary, they are in constant contact with the pistil extracellular matrix (ECM). ECM components are taken up during growth, and some pistil molecules exert their effect inside the pollen tube. For instance, the Nicotiana
Curcuminoid submicron particle ameliorates cognitive deficits and decreases amyloid pathology in Alzheimer?s disease mouse model
Tai YH, et al.
Oncotarget, 9(12), 10681-10681 (2018)
Evaluation of the ability of arsenic species to traverse cell membranes by simple diffusion using octanol-water and liposome-water partition coefficients
Chavez-Capilla T, et al.
Journal of environmental sciences (China), 49, 222-232 (2016)
Mesotherapy for benign symmetric lipomatosis
Hasegawa T, et al.
Aesthetic Plastic Surgery, 34(2), 153-156 (2010)
PERIPHERAL BLOOD PROGENITOR CELLS-Storage of unprocessed G-CSF-mobilized whole blood in a modified Leibovitz's L15 medium preserves clonogenic capacity for at least 7 days
Kreuk AM de, et al.
Bone Marrow Transplantation, 28(2), 145-156 (2001)