主要文件
Y0001905
磷脂酰胆碱 来源于鸡蛋黄
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
phosphatidylcholine
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI 密鑰
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
蛋黄中的磷脂酰胆碱24 EP参考标准品,仅用于欧洲药典中明确规定的实验室试验。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)