Merck
PHR1122
Supelco
2-苯乙醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-苯乙醇, β-PEA, β-苯乙醇, PEA, 苄基甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
122.16
Beilstein:
1905732
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1533250
蒸汽密度
4.21 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 58 °C)
API 家族
phenylethyl alcohol
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI 密鑰
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯乙醇是一种高沸点的伯芳香醇,具有特征性的玫瑰气味。它可呈现出感官特性,并影响到葡萄酒、蒸馏饮料和发酵食品的品质。它还被用于鲜啤中,同时也是成熟奶酪的玫瑰气味来源。它在商业和工业上是一种重要的香料,是多种食品的组成部分,如冰淇淋、明胶、糖果、布丁、口香糖和非酒精饮料。它是由酵母菌在酒精发酵过程中通过L-苯丙氨酸分解或糖底物代谢而形成的。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
苯乙醇可作为药物参考标准品,通过分光光度和色谱技术药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3266。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Phenylethyl alcohol (PEA) application slows fungal growth and maintains aroma in strawberry
Mo EK and Sung CK
Postharvest biology and technology, 45(2), 234-239 (2007)
Breeding of brewing yeast producing a large amount of ?-phenylethyl alcohol and ?-phenylethyl acetate
Fukuda K, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 54(1), 269-271 (1990)
Determination of phenylethyl alcohol by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) in Budesonide nasal spray
Hosseini R, et al.
African Journal of Pure and Applied Chemistry, 9(5), 81-90 (2015)
Simultaneous Estimation of Fluticasone propionate, Azelastine Hydrochloride, Phenylethyl alcohol and Benzalkonium chloride by RP-HPLC Method in Nasal spray preparations
Rao KLN, et al.
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 1(4), 473-480 (2010)
UV-spectrophotometric determination of beclomethasone dipropionate and phenylethyl alcohol in a nasal spray by inverse least-squares regression
Blanco M, et al.
Talanta, 50(3), 527-532 (1999)