等级
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
4.21 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 58 °C)
方案
≥99%
环保替代产品特性
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
折射率
n20/D 1.5317 (lit.)
沸点
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
环保替代产品分类
性状检查
honey; floral; rose
SMILES字符串
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
215.6 °F - closed cup
闪点(°C)
102 °C - closed cup