产品名称
10%苯扎氯铵标准液, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1051001
API 家族
benzalkonium chloride
CofA
current certificate can be downloaded
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
single component solution
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
本标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC2017。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2