Y0001482
峰鉴别用醋酸氢化可的松
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
醋酸氢化可的松, 11β,17α,21-三羟基-4-孕烯-3,20-二酮 21-乙酸酯, 17-α-羟基皮质甾酮乙酸酯, 17-羟基皮质甾酮 21-乙酸酯, 21-乙酰氧基-4-孕烯-11β,17α-二醇-3,20-二酮, 4-孕烯-11β,17α,21-三醇-3,20-二酮 21-乙酸酯
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
hydrocortisone
制造商/商品名称
EDQM
mp
223 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
基因信息
human ... NR3C1(2908)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3