Merck
PHR1007
Supelco
甘露醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
D -甘露醇, 甘露糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
酶號碼:
E421
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. M0200000
traceable to USP 1375105
API 家族
mannitol
CofA
current certificate can be downloaded
分析物化學類別
oligosaccharides
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
167-170 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘露醇是一种渗透性利尿剂,临床应用广泛,其中之一为用于降低颅内压。它还具有抗缺血和肾毒性急性肾功能衰竭的保护作用。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
甘露醇可作为药物参考标准品,用于通过毛细管等速电泳技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
一种糖醇类甜味剂。 用于甜味抑制研究。
分析報告
这些二级标准品可多次溯源至美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准品(如可用)。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
离子迁移率:TWCCSN2 值132.3 Å2 [M-H]-
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N PHR1007是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学数据资料库的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
腳註
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAB7668。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Mannitol-induced acute renal failure
RHD, et al.
Medicine, 69(3), 153-159 (1990)
Mannitol
Warren ES and Blantz CR
Archives of Internal Medicine, 141(4), 493-497 (1981)
Separation and determination of pharmaceutically important polyols in dosage forms by capillary isotachophoresis
Pospisilova M, et al.
Journal of Chromatography A, 772(1-2), 277-282 (1997)
Heikki O Koskela et al.
Chest, 124(4), 1341-1349 (2003-10-14)
To compare the sensitivity and validity of mannitol, histamine, and cold air challenges to demonstrate the effect of inhaled corticosteroids (ICS) in asthma. A prospective study. Seventeen patients with recently diagnosed, steroid-naive asthma who fulfilled the diagnostic criteria of Finnish
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded