Merck
P4125
Sigma-Aldrich
专利蓝紫(专利蓝)
practical grade
别名:
乙铵盐,N-[4-[[4-(二乙氨基)苯基](2,5-二磺基苯)亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-N-乙基-,内盐,淋巴蓝钠盐, 异硫蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C27H31N2O6S2Na
CAS号:
分子量:
566.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
等級
practical grade
成份
Dye content, ~50%
mp
260 °C (dec.)
SMILES 字串
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
专利蓝紫的相关文献讨论了两种非常类似的染料,其染料索引编号分别为 42045 和 42051。它们的结构差异在于其中一个芳香环上的取代基。C.I.(染料索引)42045 为 2,4-二磺基取代,而 C.I. 42051 为 2,4-二磺基-5-羟基-取代。
NMR(核磁共振)研究表明:P 1888 和 P 4125 既不是 C.I. 42045 也不是 C.I. 42051,而是 2,5-二磺基-取代的染料。因此该染料迄今尚未取得 C.I. 编号,也未确定其常用名。我们将继续以 P 1888 和 P 4125 代表专利蓝紫,直到清楚地识别出二者间的差异为止。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)