Merck
M9140
Sigma-Aldrich
亚甲蓝
Dye content, ≥82%, certified by the Biological Stain Commission, powder
别名:
Basic Blue 9, 3,7-双(二甲基氨基)吩噻嗪-5-鎓氯化物, 亚甲基蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18ClN3S · xH2O
分子量:
319.85 (anhydrous basis)
顏色索引編號:
52015
Beilstein:
3599847
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
亚甲蓝, certified by the Biological Stain Commission
等級
certified by the Biological Stain Commission
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, ≥82%
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
dark green
溶解度
H2O: 4mg/4ml
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
亚甲蓝是晶体或结晶粉末形式的化合物,具有类似青铜的光泽。这种成分可溶于水和氯仿,部分溶于乙醇。它是一种光敏染料,属于吩噻嗪家族成员。
應用
亚甲蓝已用于:
  • 对阴道细胞染色
  • 制备蛋白质水性墨水
  • 染色评估细胞存活率
生化/生理作用
亚甲蓝可用作细菌学染色剂或染料和指示剂。在可见光下,它会介导血浆中的包膜病毒失活。这种成分是一氧化氮合酶和鸟苷酸环化酶抑制剂。它在医学上也具有重要作用,可用作抗疟药、高铁血红蛋白血症还原剂和癌细胞凋亡诱导剂。
適合性
经认证可用于Mallory&# 8242;s二氢四溴萤光素-亚甲基蓝染色;牛奶中细菌的Levine &黑色染色;血液涂片的Wright染色。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Methylene blue: revisited
Ginimuge PR and Jyothi SD
Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology, 26(4), 517-517 (2010)
RNA determinants of translational operator recognition by the DNA polymerases of bacteriophages T4 and RB69.
Petrov VM and Karam JD
Nucleic Acids Research, 30, 3341-3341 (2002)
DJ-1 deficiency triggers microglia sensitivity to dopamine toward a pro-inflammatory phenotype that is attenuated by rasagiline
Trudler D, et al.
Journal of Neurochemistry, 129(3) (2014)
Protein-based soft micro-optics fabricated by femtosecond laser direct writing
Sun YL, et al.
Light: Science & Applications, 3(1), e129-e129 (2014)
Hawley's Condensed Chemical Dictionary (2016)
商品
血清素(5-羟色胺)主要存在于三种主要细胞类型中:i)中杻神经系统(CNS)和肠肌间神经丛中的血清素能神经元,ii)胃肠道粘膜中的肠嗜铬细胞,和iii)血小板。血清素的代谢主要通过外部线粒体膜酶单胺氧化酶(MAO)进行,它以两种分子亚型存在,分别称为MAO-A和MAO-B。
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.