產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99.0%
形狀
powder or crystals
技術
DNA extraction: suitable
electrophoresis: suitable
immunocytochemistry: suitable
pH值
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解度
water: 100 mg/mL, clear, colorless
應用
detection
SMILES 字串
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用于小鼠病毒转染和纤维植入
- 用于免疫细胞化学的磷酸盐缓冲液 以及采用PAGE(聚丙烯酰胺凝胶电泳)检测单独的过氧化氢酶活性
- 作为循环测定的缓冲液
- 在自动DNA提取方法中
- 为人工脑脊液(aCSF)溶液中的一种化学物质,用于大鼠脑干脊髓的制备
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
实验方案
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
本方案适用于使用Nα-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE)作为底物测定胰蛋白酶活性。本方案是基于连续分光光度速率测定(A253,光程= 1cm)方案:
可根据此操作规程测定α-淀粉酶的活性。该α-淀粉酶酶促测定将会指导您完成整个过程及必要的计算。