Merck
P4722
Sigma-Aldrich
吡哆醇 盐酸盐
meets USP testing specifications
别名:
PN HCl, 吡哆醇 盐酸盐, 抗皮炎素 盐酸盐, 维生素 B6 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
205.64
Beilstein:
3632435
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
eCl@ss:
34058008
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic (organic)
品質等級
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
化驗
98.0-102.0% dry basis
形狀
powder
顏色
white
mp
214-215 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
B族维生素是水溶性的,以六种形式存在,即吡哆醛、吡哆辛、吡哆胺、吡哆胺5′-磷酸盐, 吡哆辛 5′-磷酸盐和吡哆醛5′-磷酸盐。维生素 B6 的食物来源包括谷物、坚果、水果、蔬菜和肉类。
應用
盐酸吡哆醇已被用于测试其在创伤性脑损伤(TBI)大鼠中的神经保护功能。它可用作高效液相色谱法(HPLC)测定饲料和消化物样品中维生素B6的参考标准品。
生化/生理作用
吡哆醇在碳水化合物和氨基酸的代谢中起关键作用。它有助于大脑发育,其缺陷会导致 γ-氨基丁酸 (GABA) 缺乏。吡哆醇可催化多巴胺和血清素等神经递质的生物合成。吡哆醇过量或不足都会导致神经疾病。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pyridoxine administration improves behavioral and anatomical outcome after unilateral contusion injury in the rat
Kuypers NJ and Hoane MR
Journal of Neurotrauma, 27(7), 1275-1282 (2010)
B Vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamine, pyridoxine, and cobalamin
Calderon-Ospina CA, et al.
CNS Neuroscience & Therapeutics (2019)
Nutritional neuropathies
Hammond N, et al.
Neurologic Clinics, 31(2), 477-477 (2013)
Effects of forage family on apparent ruminal synthesis of B vitamins in lactating dairy cows
Castagnino DS, et al.
Journal of Dairy Science, 99(3), 1884-1894 (2016)
Vitamin B6 and its role in cell metabolism and physiology
Parra M, et al.
Cells, 7(7), 84-84 (2018)
商品
该页面针对维生素B6、吡哆醛和吡哆醇如何影响无血清、无蛋白细胞培养系统(用于包括单克隆抗体在内的异源蛋白的生物制造)的性能提供了全面的分析。本页介绍吡哆醛、吡哆醇的体外化学和生物化学。
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.