Merck
C0400000
泛酸钙
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
D -泛酸 半钙盐, (R)-(+)-N-(2,4-二羟基-3,3-二甲基-1-氧代丁基)-β-丙氨酸 半钙盐, D-泛酸钙, 维生素B5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS号:
分子量:
238.27
Beilstein:
3769272
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
生物来源
synthetic
等级
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API类
calcium pantothenate
表单
solid
制造商/商品名称
EDQM
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
泛酸钙,泛酸的钙盐,是一种辅酶,可在蛋白质、脂肪和碳水化合物的代谢中起重要作用。它可用于维生素补充剂,用于治疗痤疮、骨关节炎、类风湿关节炎等。
应用
泛酸钙可作为EP参考标准品,用于通过多种色谱和分光光度技术对药物制剂中的分析物进行测定。
辅酶 A生物合成中的前体。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
物理属性
由于游离酸具有不稳定的吸湿性,因此使用了钙盐。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Solvent extraction and anion exchange chromatography for the spectrophotometric determination of calcium pantothenate in pharmaceutical products
Panalaks T and Campbell JA
Analytical Chemistry, 34(1), 64-66 (1962)
Simultaneous estimation of ascorbic acid and calcium pantothenate in: Multivitamin and multimineral tablets by reverse-phase HPLC
Dudhwal R, et al.
Der Pharm Chem, 3, 357-381 (2011)
HPLC determination of calcium pantothenate and two preservatives in topical cream
Havlikova L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(2), 671-675 (2006)
Vademecum for Vitamin Formulations (2001)
Calcium pantothenate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3, 6881-6882 (2019)