生物源
synthetic (organic)
化驗
≥97%
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
顏色
faint orange to dark orange-yellow
faint yellow to dark yellow
mp
>285 °C
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 诱导小鼠急性肾脏损伤
- 作为培养MCF-7乳腺癌细胞的补充剂。
- 构建叶酸或TNF相关的凋亡-包括配体(TRAIL)-耦合的纳米微粒
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
本期生物档案回顾了我们的一些最新和最具创新性的技术及其在癌症研究中的具体应用。在准备本期生物档案时,有人指出癌症极为复杂,要确定一个与其他主题完全无关的主题极为困难。。
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.