B4639
生物素
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
别名:
D-生物素, Bios II, 维生素B7, 维生素H, 辅酶 R
About This Item
推荐产品
产品线
BioReagent
方案
≥99%
表单
powder
分子量
Mw 244.31 g/mol
技术
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
颜色
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- 作为体外培养系统中的M199培养基补充剂
- 作为分离皮质少突胶质细胞前体(OPC)的SATO无血清培养基成分
- 脂肪酸从头合成的生化前体培养
- 作为聚集培养基组分
生化/生理作用
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Importance and uses of biotin in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures