API 家族
isoprenaline
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
165-175 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
盐酸异丙肾上腺素BP参考标准品的预期用途是英国药典规定的实验室测试。
还用于以下专论:异丙肾上腺素注射液
还用于以下专论:
生化/生理作用
β-肾上腺素受体激活剂;增加胞质cAMP。
包裝
单位数量:100 mg。可进行调整。本品按现行药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2