Merck
Z742916
Liquinox® 无磷液体洗涤剂
3.8 L packs
别名:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131800
NACRES:
NB.34
包裝
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
製造商/商標名
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
技術
tissue culture: suitable
應用
detection
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
浓缩阴离子洗涤剂,用于手动和超声波清洗。免费冲洗,为您提供可靠的结果,不含干扰残留物。极其温和,完全溶于硬水和软水。美国农业部授权。稀释 1:100。pH 8.5
法律資訊
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3