主要文件
CLS431121
Corning®冻存盒、管架和托盘
Box for 100 cryogenic vials, 1-2 mL
别名:
cryovials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123304
NACRES:
NB.13
無菌
non-sterile
特點
Holds 100 x 1-2 mL cryovials
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
Corning 431121
技術
cryopreservation: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • 可重复使用的带盖橙色聚碳酸酯冻存管储存盒
  • 盒可耐受从 196°C 到 +121°C的温度
  • 建议仅用于内螺纹冻存管
  • 盒侧面的突起便于戴手套时抓握
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)