蒸汽密度
3.7 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
4 mmHg ( 45 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
pH值
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES 字串
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI 密鑰
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 制备光学活性的1-苯基-1-丙醇。
- 合成 内消旋-四苯基卟啉和二氢卟酚。
- 作为一种测试化合物,用于研究 N-杂环卡宾催化的脂肪族伯胺/仲胺的氧化酰胺化反应。
- 通过与Danishefsky二烯的杂Diels-Alder(HDA)反应,合成具有高对映选择性的2-苯基-2,3-二氢-4H-吡喃-4-酮。
品質
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
羟醛缩合反应是由Charles Wurtz推出的有机反应,他于1872年首次从乙醛中制备了β-羟基醛。
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.