Merck
418099
Sigma-Aldrich
苯甲醛
purified by redistillation, ≥99.5%
别名:
苦杏仁油
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CHO
CAS号:
分子量:
106.12
Beilstein:
471223
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39023701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99.5%
bp:
178-179 °C (lit.)
蒸汽壓力:
4 mmHg ( 45 °C)
蒸汽密度
3.7 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
4 mmHg ( 45 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
374 °F
純化經由
redistillation
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
pH值
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
官能基
aldehyde
phenyl
SMILES 字串
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI 密鑰
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯甲醛(苦杏仁油)是一种常用的芳香族化合物,主要用于化妆品和香料工业。苯甲醛的天然来源是苦杏仁苷,一种存在于杏子、苦杏仁、苹果、樱桃中的糖苷。苯甲醛是通过液相氯化和甲苯氧化生成。其他已报道的苯甲醛生产方法包括苯甲醇氧化法、苯甲醛氯水解法和苯羰基化法。
應用
苯甲醛可用作合成以下成分的前体:
  • 肉桂醛、肉桂酸、肉桂酸乙酯、苯甲酸、苯甲醇、苯甲酸苄酯和三亚苄二胺等。
  • 通过与酚类、芳香胺类和苯的缩合生成的三苯甲烷衍生物。该反应可用于孔雀石绿染料的生产。
  • 与硼酰溴化镁反应的苯甲酰硼烷。
  • 多苯甲醛功能化聚乙二醇类似物作为交联剂开发可注射水凝胶体系。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, structure of borylmagnesium, and its reaction with benzaldehyde to form benzoylborane
Yamashita M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(31), 9570-9571 (2007)
An injectable hydrogel formed by in situ cross-linking of glycol chitosan and multi-benzaldehyde functionalized PEG analogues for cartilage tissue engineering
Cao L, et al.
Journal of materials chemistry. B, 3(7), 1268-1280 (2015)
Benzaldehyde
Bruhne F and Wright E
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Spacing and site isolation of amine groups in 3-aminopropyl-grafted silica materials: The role of protecting groups.
Hicks JC, et al.
Chemistry of Materials, 18(21), 5022-5032 (2006)
Highly selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde catalyzed by bimetallic gold?copper catalyst
Della Pina C, et al.
J. Catal., 260(2), 384-386 (2008)