Merck
PHR1203
Supelco
苯甲醛
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
苦杏仁油
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CHO
CAS号:
分子量:
106.12
Beilstein:
471223
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1050905
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
4 mmHg ( 45 °C)
API 家族
benzaldehyde
自燃溫度
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
儲存條件
protect from light
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI 密鑰
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,可为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,用于内部工作标准品的制备。
苯甲醛是一种重要的调味剂,仅次于香兰素。它通常从一种生氰糖苷中释放出来,例如果仁中的苦杏仁苷。
應用
苯甲醛可用作药物参考标准品,用于通过极谱分析法对药物制剂中的分析物进行定量分析。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB7805。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Conventional and Advanced Food Processing Technologies (2014)
Polarographic determination of benzaldehyde in benzyl alcohol and sodium diclofenac injection formulations
Kazemifard GA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30(2), 257-262 (2002)
Micol Maritan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3537-3542 (2009-02-17)
A distinctive feature in the topographic organization of the olfactory system in mammals is the dual function of the odorant receptor (OR): it detects odors in the nasal epithelium and plays an instructive role in the axonal convergence of olfactory
Hong-gen Peng et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(26), 2709-2711 (2013-02-26)
A center radially fibrous silica encapsulated TS-1 zeolite (TS-1@KCC-1) has been synthesized in a microemulsion system for the first time. Supporting the Rh(OH)3 species, this novel core-shell structured material serves as a robust bifunctional catalyst for one-pot synthesis of benzamide
Thermoresponsive dynamic covalent single-chain polymer nanoparticles reversibly transform into a hydrogel.
Daniel E Whitaker et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(3), 956-959 (2012-12-12)