Merck
醛类
一个棕色瓶子,红色瓶盖上标有 "甲醛,稳定化,≥99%"。标签上有表示易燃性和健康风险的危险性符号,以及 Sigma-Aldrich 标识。背景为白色。
在有机化学中,醛是一种有机化合物,其官能团为 R-CH=O结构,也称为甲酰基,但不包括 "R "侧链。醛的特点是具有一个碳氧双键和单个含碳官能团。醛是一种用途广泛的化合物,可用于合成化学、生物学和各种工业领域。它们不仅是合成各种化合物的合成砌块 ,还是溶剂 、香水配料以及染料和药品生产的中间体。此外,它们还可用作单体,用于形成塑料中使用的缩聚聚合物,如电木(Bakelite)和富美家(Formica)等。它们对食品、化妆品和化学制造等行业也很重要,可用作溶剂、原料和试剂。
阅读更多
作为合成砌块的醛
由于易于与各种亲核试剂反应,醛类作为基本的合成砌块 ,始终吸引着人们的关注。这种固有的反应活性扩展了合成反应的范围,促进了香兰素、甲醛和聚甲醛等复杂分子的高效合成,其应用涵盖了制药、农用化学品、聚合物和其它精细化学品。
香料和香精行业中的醛
醛是一种备受推崇的的化合物,因其令人愉悦的气味而闻名。在香料香精行业,醛类化合物具有多种优势,包括浓郁的香气、广泛的用途和持久的效果。它们能够增强花香和果香,因此对调香师和调味师来说非常重要。这些化合物有助于创造出具有强烈而独特嗅觉印象的香水。此外,醛类还可作为香水的固定剂,延长香味的持久性。在香料行业,醛类发挥着至关重要的作用,可增加食品和饮料产品中风味的真实性和复杂性,有助于重现天然风味。
苯甲醛
苯甲醛因其芳香特性而闻名,具有独特的苦杏仁味道和气味。这种化合物存在于各种来源物质(包括蘑菇、枸杞子和奶酪)的挥发性馏分中。苯甲醛通常被称为苦杏仁油,广泛用于化妆品和香料行业。它的天然来源是苦杏仁苷(amygdalin),这是一种存在于杏仁、苦杏仁、苹果、樱桃和类似来源中的糖苷。苯甲醛的商业生产涉及液相氯化和甲苯氧化。据报道,这种物质的其它合成方法包括苯甲醇的氧化、二氯甲基苯的水解和苯的羰基化。
乙醛
乙醛是一种无色易燃的有机液体,在各种工业应用中都非常重要。它可以通过乙烯的液相氧化商业化生产,也可以作为丙烷或丁烷等饱和碳烃氧化反应的副产品获得。这种生产的多样化性使其可用于多种应用。
在工业领域,乙醛是一种重要的溶剂,广泛用作合成多种化合物的中间体。作为化学中间体,它的作用非常显著,尤其是在醋酸生产中。
在生物学领域,乙醛是肝脏中乙醇代谢的产物,能够与各种蛋白质共价结合,从而改变肝脏的功能和结构。它可用于脂肪酸的酶法合成,彰显了其在生物过程中的作用。此外,乙醛还被用于等离子体聚合,将活性醛基沉积到基质上,这一点显示了其创新应用。
此外,乙醛是一种重要的挥发性调味化合物,存在于雪利酒和许多水果中。它主要用作乳制品、果汁和软饮料的调味配料,用于增强这些产品的感官特征。