product name
N-乙酰基-L-半胱氨酸, BioXtra, ≥99% (TLC)
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.5%
顏色
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
應用
cell analysis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
其他客户在看
商品
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
半胱氨酸在无血清真核细胞培养中的重要性和应用,包括杂交瘤细胞和中国仓鼠卵巢(CHO)细胞培养
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门