Merck
728918
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-1-13C-L-cysteine-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH(NH13COCH3)13CO2H
分子量:
165.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
97% (CP)
表单
solid
应用
peptide synthesis
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
SC[C@H](N[13C](C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1/i3+1,5+1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-ZGSUMHLQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)