Merck
P8783
Sigma-Aldrich
黄体酮
powder, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
4-孕烯-3,20-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H30O2
CAS号:
分子量:
314.46
Beilstein:
1915950
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源:
synthetic (organic)
形狀:
powder
化驗:
≥99%
生物源
synthetic (organic)
品質等級
描述
synthesized from materials derived from plant source
產品線
BioReagent
化驗
≥99%
形狀
powder
效力
0.1-20 ng/mL
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
128-132 °C (lit.)
溶解度
absolute ethanol: 1 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
黄体酮是卵巢分泌的一种类固醇激素。
應用
可用于细胞培养应用中研究固醇对细胞信号传导和基因表达的调节。
黄体酮已被用于:
  • 作为牛乳腺上皮细胞培养基础培养基中的促生长激素
  • 在特征明确的外侧皮质挫伤损伤(CCI)模型中测试其神经保护能力
  • 作为内吞抑制剂研究其对柯萨奇病毒A9感染A549细胞的作用
生化/生理作用
孕激素是维持怀孕的一种激素。它对于几乎所有哺乳动物的胚胎形成、发育和生存都是必不可少的。这种激素通过孕激素受体发挥作用,孕激素受体在整个妊娠期间都在子宫内膜基质中特异性表达。研究已发现通过肌肉内给药可防止早产。孕酮还可控制促性腺激素的分泌,激活性行为并触发卵巢事件导致排卵。它可刺激子宫的生长和分化,并防止子宫收缩。
诱导子宫内皮细胞的成熟和分泌活性;抑制排卵。
诱导子宫内皮细胞的成熟和分泌活性;抑制排卵。 孕激素与乳腺癌发病有关。
其他說明
黄体分泌的类固醇激素。
外觀
室温下为粉末状;分成小份冻存,以避免使用时反复冷冻/解冻
重構
每mg孕酮中添加1 ml无水乙醇,轻轻旋转使其溶解,再往每ml乙醇中添加49ml无菌培养基,从而制备20 μg/ml储备溶液。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Peroxisome proliferator-activated receptor-? activation and long-chain fatty acids alter lipogenic gene networks in bovine mammary epithelial cells to various extents
A.K.G.Kadegowda, et al.
Journal of Dairy Science, 92, 276-4289 (2009)
Clinical Reproductive Medicine and Surgery, 84(7), 17-17 (2007)
Efficacy of progesterone following a moderate unilateral cortical contusion injury
Gilmer LK, et al.
Journal of Neurotrauma, 25(6), 593-602 (2008)
Biology of progesterone action during pregnancy recognition and maintenance of pregnancy.
Spencer T. E. and F. W. Bazer
Frontiers in Bioscience, 838, d1879-d1898 (2002)
Prophylactic administration of progesterone by vaginal suppository to reduce the incidence of spontaneous preterm birth in women at increased risk: a randomized placebo-controlled double-blind study.
da Fonseca EB, et al.
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 838, 419-424 (2003)