蒸汽密度
2.55 (vs air)
蒸汽壓力
2.4 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
955 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.1 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI 密鑰
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙酸 (PA) 是一种天然存在的羧酸,在其纯态下存在为无色、有难闻气味的腐蚀性液体。在水中可混溶。工业上它是由乙烯在羰基镍催化下发生氢羧化反应生成的。PA 具有减少食物摄入、降低血浆和肝脏中脂肪酸含量、改善组织胰岛素敏感性和发挥免疫抑制作用。丙酸是一种优良的原料,因为它稳定,廉价和安全,甚至可以作为食品添加剂使用。
應用
丙酸已被用作 罗伊氏乳杆菌 SK24.003 和 α- D -葡聚糖。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Structural elucidation and in vitro fermentation of extracellular ?-d-glucan from Lactobacillus reuteri SK24. 003
Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 6(2), 109-116 (2015)
Nucleophilic ?-Carbon Activation of Propionic Acid as a 3-Carbon Synthon by Carbene Organocatalysis
Chemistry?A European Journal , 21 (26), 9360-9363 (2015)
Biological effects of propionic acid in humans; metabolism, potential applications and underlying mechanisms
Molecular and Cellular Biology, 1801 (11), 1175-1183 (2010)
Current biology : CB, 30(19), 3761-3774 (2020-08-22)
Birth by Caesarean (C)-section impacts early gut microbiota colonization and is associated with an increased risk of developing immune and metabolic disorders. Moreover, alterations of the microbiome have been shown to affect neurodevelopmental trajectories. However, the long-term effects of C-section
Flour and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention.
Technology & Engineering, 476-476 (2011)