蒸汽密度
2.55 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.4 mmHg ( 20 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
955 °F
expl. lim.
12.1 %
折射率
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
溶解度
organic solvents: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI 密鑰
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter