Merck
19215
Supelco
丁酸
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
906770
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.04 (vs air)
蒸汽壓力
0.43 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
824 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁酸是一种含有四个碳的饱和短链脂肪酸。它通常以酯的形式存在于动物脂肪和植物油中。它是一种有效的细胞分化剂,也具有抗增殖活性。在培养的哺乳动物细胞中,它会影响生长速度、形态和基因表达。它还诱导细胞凋亡。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。10/2011号清单所列全部化合物的标准物质见此
應用
该分析标准也可按如下方式使用:
  • 高效液相色谱法(HPLC)与紫外检测相结合的方法的开发和验证,用于测定细菌培养样品中液-液萃取(LLE)后的四种短链脂肪酸甲酸—、乙酸、丙酸、丁酸和乳酸
  • 采用高效液相色谱-折射率检测器和气相色谱-火焰离子化检测器同时分析韩国传统发酵豆酱(doenjang,大酱)18 个样品中的 10 种挥发性和非挥发性有机酸
  • 采用反相高效液相色谱(HPLC)和毛细管电泳(CE)结合二极管阵列检测(DAD)测定酸性木薯淀粉废水样品中的丁酸、乳酸、乙酸和丙酸
  • 采用气相色谱法结合火焰离子化检测器(GC-FID)对小鼠结肠生物样品中 6 种短链脂肪酸乙酸—、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸和异戊酸进行多残留分析
  • 采用聚吡咯纳米纤维从儿童尿液样本中提取 8 种短链脂肪酸的填充纤维固相萃取(PFSPE),用于气相色谱-质谱分析(GC-MS)定量
  • 采用气相色谱-质谱联用技术对大枣提取物中 76 种挥发性化合物进行多残留分析
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
161.6 °F - closed cup
閃點(°C)
72 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
H M Chen et al.
Clinical chemistry, 35(1), 74-76 (1989-01-01)
We describe a procedure for preparing fecal samples for determination of volatile fatty acids (VFAs) by gas-liquid chromatography (GLC) and "high-performance" liquid chromatography (HPLC). The simple, one-step procedure involves only ultrafiltration through a membrane with a molecular-mass cutoff of 3000
Butyric acid: a small fatty acid with diverse biological functions.
K N Prasad
Life sciences, 27(15), 1351-1358 (1980-10-13)
Amita Patnaik et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 8(7), 2142-2148 (2002-07-13)
Pivaloyloxymethyl butyrate (AN-9), an acyloxyalkyl ester prodrug of butyric acid (BA), has demonstrated greater potency than BA at inducing malignant cell differentiation and tumor growth inhibition and has demonstrated more favorable toxicological, pharmacological, and pharmaceutical properties than BA in preclinical
Gili Berkovitch et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(23), 7356-7369 (2008-11-15)
Multifunctional acyloxyalkyl ester prodrugs of 5-aminolevulinic acid in cancer cell lines inhibited the proteasome and induced apoptosis and heme synthesis. The most potent prodrug was butyryloxymethyl 5-amino-4-oxopentanoate (1a). The metabolically released formaldehyde from the prodrugs was the dominant factor affecting
Ada Rephaeli et al.
International journal of cancer, 116(2), 226-235 (2005-04-01)
AN-7, a prodrug of butyric acid, induced histone hyperacetylation and differentiation and inhibited proliferation of human prostate 22Rv1 cancer cells in vitro and in vivo. In nude mice implanted with these cells, 50 mg/kg AN-7 given orally thrice a week